Learn More
Metro™ Montants pour étagères MetroMax
Compatible avec les étagères MetroMax i™ et MetroMax Q™
Marque: Metro™ MX86P
Informations supplémentaires : Poids : 0.90400kg
Description
Rainures situées à 1 po d’intervalle pour fixer les cales d’étagère en place. Hauteur de poste estampillée sur la face du montant pour faciliter le positionnement de l’étagère.
- Bornes en polymère résistant à la corrosion avec protection antimicrobienne Microban™ intégrée
- Les bornes fixes comprennent un pied de mise à niveau réglable pour compenser les sols inégaux
- Le pied de mise à niveau peut être réglé sur 1 po (25 mm)
- Les montants mobiles accueillent les roulettes à tige Metro en option, disponibles en différents matériaux pour répondre à vos besoins spécifiques
Spécification
Montant fixe avec pied de nivellement | |
86 po | |
polymère |
218,4 cm | |
Rayonnage Metrotrade; MetroMax itrade; et Qtrade; |