missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ METTL6 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Code produit 13486447
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
13486447 100 μL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 13486447 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur PA531929

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

Recommended positive controls: IMR32. Predicted reactivity: Mouse (88%), Rat (88%), Pig (95%), Rhesus Monkey (96%), Bovine (94%). Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.

S-adenosyl-L-methionine-dependent methyltransferase that mediates N(3)-methylcytidine modification of residue 32 of the tRNA anticodon loop of tRNA(Ser). [UniProt].
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène METTL6
Applications Western Blot, Immunocytochemistry
Classification Polyclonal
Concentration 1.02 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule 0.1M tris glycine with 20% glycerol and 0.01% thimerosal; pH 7
Expression METTL6
Numéro d’ordre du gène Q8TCB7
Alias de gène 1600013P15Rik; AI467521; AU020711; methyltransferase like 6; methyltransferase-like protein 6; Mettl6; tRNA N(3)-methylcytidine methyltransferase METTL6
Symboles de gène(s) METTL6
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant protein encompassing a sequence within the center region of human METTL6. The exact sequence is proprietary.
Méthode de purification Antigen affinity chromatography
Quantité 100 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 131965
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.