Learn More
Mettler Toledo™ Accessories for G20 Titrator Models
Code produit. p-3624963 Tous les produits Mettler Toledo Produits
Click to view available options
Type:
Électrode
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10170430
Marque: Mettler Toledo™ 51109300
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
For use with G20 Titrator models.
  • Phototrode with 5 selectable wave lengths 520nm, 555nm, 590nm, 620nm, 660nm
  • Includes LEMO connection cable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Électrode
Comprend LEMO connection cable, 5 selectable wavelength