Learn More
Mettler Toledo™ Câble d’électrode pour titrateur Karl Fischer™
Tous les produits Mettler Toledo Produits
Click to view available options
Types de connecteurs:
Lemo
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Type : SC-Lemo
- Pour une utilisation avec les électrodes standard et Plug and Play
- Pour les titrateurs des séries V10/20S (01-914-315/01-914 315) ou G10/20S (01-914-318/01-914-319)
- Longueur : 100 cm
Spécification
Spécification
| Types de connecteurs | Lemo |
| À utiliser avec (équipement) | Électrodes standard et prêtes à l’emploi |
| À utiliser avec (application) | Connexion aux titrateurs |
| Comprend | Connexion grise S12 |
| Longueur (métrique) du câble | 100 cm |