Learn More
Mettler Toledo™ Solutions de remplissage pour électrodes
Tous les produits Mettler Toledo Produits
Click to view available options
Type de solution de remplissage:
1 M de KCl ; 25 ml
FRISCOLYT-B
KCl saturé en AgCl ; 25 ml
À utiliser avec (équipement):
Demi-cellule d’ISE série DX
Électrode de référence
Conditionnement:
25mL
Description
- Solution aqueuse contenant des composants inorganiques et organiques
- Fourni en flacon de 25 ml (0,9 oz)
Spécification
Spécification
| Capacité (impériale) | 0,9 oz. |
| Capacité (métrique) | 25 ml |
| À utiliser avec (équipement) | Électrode de référence |
| Type de solution de remplissage | FRISCOLYT-B |