Learn More
Mettler Toledo™ Électrolytes pour électrodes de référence
Code produit. p-3319419 Tous les produits Mettler Toledo Produits
Click to view available options
Quantité:
250 mL
6 x 250 mL
Type:
FRISCOLYT-B
Conditionnement:
1500mL
250mL
Code produit. 12681306
Marque: Mettler Toledo™ 51350084
Pour les mesures avec électrodes sélectives d’ions
  • Solution électrolytique
  • Contient des ions, atomes ou molécules qui ont perdu ou gagné des électrons et assure une conductivité électrique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Électrolyte FRISCOLYT-B, 6 x 250 ml
Type FRISCOLYT-B
Conditionnement 6 x 250 ml
Quantité 6 x 250 mL