Learn More
Mettler Toledo™ Disques en fibre de verre pour analyseur d’humidité à halogène
Les filtres Mettler Toledo sont les seuls filtres officiellement compatibles avec les analyseurs d’humidité Mettler Toledo pour une utilisation optimale et des performances garanties.
Marque: Mettler Toledo™ 00214464
Informations supplémentaires : Poids : 0.07200kg
Description
Pour une utilisation avec des échantillons à haute teneur en humidité. Le filtre en fibre de verre absorbant est bénéfique pour les substances liquides ou pâteuses. Pour une réduction supplémentaire du temps d’analyse.
Spécification
Verre | |
Disque d’humidité | |
88,9 mm |
Rond | |
Pour analyseur d’humidité halogène Mettler Toledo |