Learn More
METTLER TOLEDO™ Électrodes de référence InLab™
Code produit. p-3640211 Tous les produits Mettler Toledo Produits
Click to view available options
Jonction:
Manchon en PTFE
Triple / Céramique
céramique
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10018622
Marque: METTLER TOLEDO™ 51343191
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Une électrode de référence à coupler avec des électrodes de mesure demi-cellule.
  • Pour une utilisation avec les instruments de mesure METTLER TOLEDO SevenExcellence et SevenCompact ainsi que d’autres marques. Des câbles de connexion peuvent être nécessaires.
  • Capturez l’étalonnage des électrodes et les résultats grâce au logiciel LabX, conçu pour une gestion avancée des données et une conformité réglementaire à la norme 21CFR part 11.
  • Compatible avec l’échantillonneur automatique InMotion pour automatiser la mesure et le nettoyage de 303 échantillons maximum.
Applications à la une
  • Pour utilisation avec des électrodes de mesure demi-cellule
Accessoires & entretien
  • Type de connecteur S7 : Câble S7 à fiche banane 2 mm (30281923) requis
  • Référence InLab : jonction en céramique
  • InLab Reference Plus : jonction de manchon amovible en PTFE
  • Flux de référence InLab : jonction en céramique triple
  • Stocker dans une solution de stockage 3M KCI (51350072) ou InLab (30111142)
  • Recommandé pour une utilisation avec les tampons METTLER TOLEDO (sachets : 51302080, flacons : 63056116)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Types de connecteurs S7
Jonction Manchon en PTFE
Matériau Verre
Température (métrique) en fonctionnement 0°C à 60°C
Type Électrode de référence demi-cellule
Type de solution de remplissage KCl 3 mol/L
À utiliser avec (application) Pour les mesures et les applications de routine dans les demi-cellules sélectives d’ions
Référence interne AAg/AgCl
Modèle InLab™ Reference Plus
Électrolyte de référence Gel
Température (impériale) en fonctionnement 32°F à 140°F
Gamme de température (métrique) 0°C à 60°C
Longueur (impériale) 4,72 in
Longueur (métrique) 12 cm
Diamètre (impérial) du corps 0,47 in
Diamètre (métrique) du corps 1,2 cm