Learn More
Mettler Toledo™ Électrodes combinées sélectives d’ions : Solutions de remplissage
Code produit. 10320662 Tous les produits Mettler Toledo Produits
Click to view available options
Type de solution de remplissage:
0,5 mol/L de MgSO4
1 mol/l de KNO3
3 mol/l de KCl
À utiliser avec (équipement):
Électrode combinée ISE
Conditionnement:
20mL
Code produit. 10320662
Marque: Mettler Toledo™ 51340035
Pour une utilisation avec les électrodes combinées ISE.
Pour une utilisation avec les électrodes combinées ISE.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Description Électrolyte pour ISE d’ammonium, 20 ml
À utiliser avec (équipement) Électrode combinée ISE
Type Solutions de remplissage pour électrodes combinées sélectives d’ions
Type de solution de remplissage 0,5 mol/L de MgSO4
À utiliser avec (application) Déterminer la concentration d’ammonium dans des échantillons
Conditionnement Bottle
Quantité 20 mL
Température (impériale) en fonctionnement 32° à 122°F
Température (métrique) en fonctionnement 0° à 50°C
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado