Learn More
Mettler Toledo™ Électrodes combinées sélectives d’ions : Solutions de remplissage
Code produit. 12619195 Tous les produits Mettler Toledo Produits
Click to view available options
Type de solution de remplissage:
0,5 mol/L de MgSO4
1 mol/l de KNO3
3 mol/l de KCl
À utiliser avec (équipement):
Électrode combinée ISE
Conditionnement:
20mL
Code produit. 12619195
Marque: Mettler Toledo™ 51340034
Pour une utilisation avec les électrodes combinées ISE.
Pour une utilisation avec les électrodes combinées ISE.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Électrolyte pour ISE de nitrate, 20 ml
À utiliser avec (équipement) Électrode combinée ISE
Type Solutions de remplissage pour électrodes combinées sélectives d’ions
Type de solution de remplissage 0,5 mol/L de MgSO4
À utiliser avec (application) Détermine la concentration de nitrate dans les échantillons
Conditionnement Bottle
Quantité 20 mL
Température (impériale) en fonctionnement 32° à 122°F
Température (métrique) en fonctionnement 0° à 50°C