Learn More
Mettler Toledo™ Solutions ISA
Solutions pour les électrodes sélectives d’ions combinées perfectION™
Marque: Mettler Toledo™ 51344766
205.20 EUR valable jusqu'au 2024-05-31
Utilisez le code promo "21700" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.61
Informations supplémentaires : Poids : 0.59000kg
Description
Solutions (tampons de réglage de la force ionique)
- Ion électrolyte B (pour chlorure, cuivre, iodure, argent / sulfure de l’électrode), 475 ml
- ISA pour électrode de calcium, 475 ml
- ISA pour électrode de potassium, 475 ml
- ISA pour électrode de nitrate, 475 ml
- Nitrate ISS (pour supprimer les interférences), 475 ml
- Fluorure TISAB II avec CDTA, 3790 ml
- Fluorure TISAB III avec CDTA (concentrat), 475 ml
Spécification
TISAB III avec CDTA perfectION | |
TISAB III avec CDTA pour le fluorure | |
475 ml |
Solution ISA | |
475 ml |
Sécurité et traitement
- Attention
Catégorie de danger
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).