Learn More
Mettler Toledo™ Solutions ISA
Solutions pour les électrodes sélectives d’ions combinées perfectION™
Marque:  Mettler Toledo™ 51344763
104.69 EUR valable jusqu'au 2024-05-31
Utilisez le code promo "21700" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.61
Informations supplémentaires : CAS : 7732-18-5 Poids : 0.58000kg
Code produit. 11977511
  • 127.00€ / 475mL
Expédition estimée: 05-07-2024
Description
Solutions (tampons de réglage de la force ionique)
  • Ion électrolyte B (pour chlorure, cuivre, iodure, argent / sulfure de l’électrode), 475 ml
  • ISA pour électrode de calcium, 475 ml
  • ISA pour électrode de potassium, 475 ml
  • ISA pour électrode de nitrate, 475 ml
  • Nitrate ISS (pour supprimer les interférences), 475 ml
  • Fluorure TISAB II avec CDTA, 3790 ml
  • Fluorure TISAB III avec CDTA (concentrat), 475 ml
Spécification
Spécification
perfectION nitrate ISA
ISA de nitrate
475 ml
Solution ISA
475 ml
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • perfectION Nitrate ISA
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Mention de danger
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • EUH210-Fiche de données de sécurité disponible sur demande.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.