Learn More
Mettler Toledo™ Solutions ISA
Solutions pour les électrodes sélectives d’ions combinées perfectION™
Marque: Mettler Toledo™ 51344764
Code nomenclature Nacres: NB.61
Informations supplémentaires : CAS : 10043-35-3 Poids : 0.53000kg
Description
Solutions (tampons de réglage de la force ionique)
- Ion électrolyte B (pour chlorure, cuivre, iodure, argent / sulfure de l’électrode), 475 ml
- ISA pour électrode de calcium, 475 ml
- ISA pour électrode de potassium, 475 ml
- ISA pour électrode de nitrate, 475 ml
- Nitrate ISS (pour supprimer les interférences), 475 ml
- Fluorure TISAB II avec CDTA, 3790 ml
- Fluorure TISAB III avec CDTA (concentrat), 475 ml
Spécification
perfectION nitrate ISS | |
ISS de nitrate | |
475 ml |
Solution ISA | |
475 ml |
Sécurité et traitement
- Attention
Catégorie de danger
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.