Learn More
Mettler Toledo™ Réfractomètres de paillasse numérique Excellence RM
Tous les produits Mettler Toledo Produits
Click to view available options
:
RM40 ; 4 emplacements ; 5,0°C à 100,0°C
Description
- Le prisme en saphir inerte facilite la mesure de liquides fins, très volatils, foncés ou visqueux
- La partie supérieure amovible permet un nettoyage facile à l’eau du robinet, sans outils
- Connexion plug-and-play d’accessoires tels que l’imprimante, le lecteur de codes-barres, le lecteur d’empreintes digitales biométrique LogStraight™ et le capteur IR ErgoSens™ pour une utilisation sans les mains
- Le chargement et le nettoyage assistés d’échantillons sont possibles par l’ajout d’unités FillPal™ et DryPal™
- L’EQPac (kit de qualification d’équipement) facultatif fournit des conseils de qualification complets et détaillés (QI/QO/QP) aux personnes travaillant dans des environnements réglementés
Élargissez votre portée de mesure
- LiquiPhysics™ permet d’ajouter des paramètres tels que le pH, la couleur et la densité / densité relative aux mesures d’indice de réfraction
- Connectez simplement un pH-mètre ou un conductimètre SevenCompact™, un colorimètre ou une cellule de densité compatible au module RM et définissez la méthode
- Le logiciel LabX™ LiquiPhysics™ Express facultatif capture et gère tous ces points de données sur une plateforme unique
- De plus, LabX™ prend intégralement en charge vos exigences CFR 21.11 et fournit une gestion des utilisateurs, une piste d’audit, des options d’exportation de données flexibles et des rapports entièrement personnalisés
- Les étalons d’indice de réfraction et de densité combinée certifiés Mettler Toledo réduisent le risque, l’incertitude et le transfert d’échantillons sujet aux erreurs Les étalons sont fournis avec des certificats incluant un code-barres facile à analyser contenant toutes les informations nécessaires à l’étalonnage
- Les codes-barres vous permettent de gagner du temps précieux, de réduire les erreurs de saisie des données et d’améliorer la traçabilité
Spécification
Spécification
| Scale Range | 0 à 100 Brix |
| Indice de réfraction | 1.32 to 1.7 |
| Description | Modèle RM40 |
| Précision | 0,0001, 0,1 % de Brix |
| Durée de mesure | 20 s |
| Plage de températures (impériale) | 41°F à 212°F |
| Plage de températures (métrique) | 5°C à 100°C |
| Fréquence | 50/60 Hz |