Learn More
Kartell™ Tube à essai de micro-centrifugeuse Mettler Toledo™ avec bouchon
Fabriqué en PP haute transparence pour faciliter la vérification des échantillons. Le microtube à essai à centrifuger avec bouchon Kartell™ est doté d’une grande surface d’écriture dépolie pour améliorer la traçabilité dans l’analyse des échantillons.
107.66€
Spécification
Nb par paquet 1000/Pk.
Consulter d'autres spécifications
Produits 1
Code produit Marque Couleur Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Couleur Prix Quantité et disponibilité  
10044722
Afficher les documents Détails de la promotion
Kartell™
2940
Clear Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
  • Tube en PP haute transparence pour une vérification facile des échantillons
  • Bouchon plat avec grande surface d’écriture dépolie
  • Étanche aux liquides pour centrifugation FCR jusqu’à 21 000 x g
  • Grande languette d’ouverture comportant des surfaces arrondies pour une routine ouverte/fermée plus lisse
  • Bouchon avec surface perçable de 3 mm
  • Autoclavable à 121°C pendant 20 minutes avec bouchon ouvert
Spécification
Spécification
1000/Pk.