Learn More
METTLER TOLEDO™ Électrodes combinées Redox / rH : Raccord à tête de vis 57
Électrode combinée pour la mesure du potentiel d’oxydation / de réduction. Les électrodes combinées rH / Redox Mettler Toledo produisent un signal de mesure à la surface du métal par un échange d’électrons avec l’oxydation-la réduction du milieu mesuré.
274.00€ - 453.00€
Spécification
Types de connecteurs | S7 |
---|---|
Matériau | Verre |
À utiliser avec (application) | Pour la mesure du potentiel d’oxydation / de réduction d’une solution |
À utiliser avec (équipement) | S7 à BNC (30281915) |
Code produit | Marque | Modèle | Type | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Modèle | Type | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10786733
|
METTLER TOLEDO™
51343200 |
InLab™ Redox | Électrode combinée ; Indicateur d’anneau en platine |
331.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10683004
|
METTLER TOLEDO™
51343205 |
InLab™ Redox Ag | Électrode combinée ; Indicateur d’anneau en argent |
361.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10735583
|
METTLER TOLEDO™
51343204 |
InLab™ Redox Au | Électrode combinée ; Indicateur d’anneau en or |
439.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10028142
|
METTLER TOLEDO™
51343201 |
Flux InLab™ Redox | Électrode combinée ; Indicateur d’anneau en platine |
453.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10531645
|
METTLER TOLEDO™
51343203 |
InLab™ Redox Micro | Électrode combinée ; Indicateur d’anneau en platine |
411.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10353713
|
METTLER TOLEDO™
51343202 |
InLab™ Redox-L | Électrode combinée ; Indicateur d’anneau en platine |
326.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10732722
|
METTLER TOLEDO™
59904377 |
InLab™ Redox Pt805 | Électrode demi-cellule ; Indicateur d’anneau en platine |
274.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10748972
|
METTLER TOLEDO™
59904391 |
InLab™ Redox Ag805 | Électrode demi-cellule ; Indicateur d’anneau en argent |
303.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Modèle combiné
- Matériau de l’arbre : verre
- Bague de fermeture Safelock™
- Raccord à tête de vis S7 (nécessite un câble)
- Disponible dans différentes longueurs d’arbre
- Plage de températures : 0° à 100°C
Spécification
S7 | |
Verre | |
Pour la mesure du potentiel d’oxydation / de réduction d’une solution | |
S7 à BNC (30281915) |