Learn More
METTLER TOLEDO™ Électrode sélective d’ions (ISE)
Tous les produits Mettler Toledo Produits
Click to view available options
Types de connecteurs:
Câble BNC fixe de 1,2 m
Câble S7-BNC (30281915)
Modèle:
perfectION DX235-Cl- Électrode demi-cellule
Électrode combinée perfectION CI
Électrode combinée perfectION CN
Électrode combinée perfectION Ca+2
Électrode combinée perfectION K+
Électrode combinée perfectION Na+
Électrode combinée perfection CU2+
Électrode combinée perfection Pb2+
Électrode combinée- perfectION Ag+/S2
Électrode combinée- perfectION FI
Électrode combinée- perfectION I
Électrode combinée- perfectION NO3
Électrode demi-cellule perfectION DX223-Na+
Plages de mesure:
0,002 à 23 000 mg/l
0,005 à 127 000 mg/l
0,02 à 40 100 mg/l
0,02 mg/ - solution saturée
0,04 à 39 000 mg/l
0,1 à 14 000 mg/l
0,2 à 20 700 mg/l
0,2 à 260 mg/l
1,0 à 1,0-5 mol/l
1,0 à 1 x 10-7 mol/l
1,8 à 35 500 mg/l
6,4 x 10-6 354 mg/l
Ag+ : 0,01 à 108 000 mg/l ; S2- : 0,003 à 32 000 mg/l
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Avant l’utilisation, rincez l’électrode avec de l’eau distillée et faites-la tremper selon la norme appropriée pendant 24 à 48 heures, puis remplissez avec de l’électrolyte de référence (reportez-vous au tableau ci-dessus)
- Pour obtenir des résultats précis, la solution ISA (ajusteur de force ionique) doit être ajoutée à tous les étalons et échantillons avant la mesure
- Reportez-vous au manuel d’utilisation de l’électrode pour connaître le rapport adéquat entre la solution ISA et le volume d’échantillon
- Chaque jour avant, d’utiliser l’électrode, ajoutez la solution de remplissage (au moins 2,5 cm au-dessus du niveau d’échantillon dans le bécher)
- Vissez le bouchon fermement immédiatement après utilisation
- La solution de remplissage à l’intérieur de l’électrode ne doit pas s’évaporer car elle risque de se cristalliser
- Pour le stockage entre les mesures et jusqu’à trois jours, stockez-les dans la norme appropriée
- Pour le stockage à long terme, reportez-vous au manuel d’utilisation de l’électrode ISE concernée
- La membrane de détection s’use avec le temps. Elle peut durer environ six mois avec une utilisation normale, mais la durée de vie réelle dépend du type d’échantillons mesurés
- Les interférences d’ions concurrentes sont courantes. Reportez-vous au manuel d’utilisation de l’électrode ISE pour connaître les interférences potentielles
- Compatible avec les paillasses METTLER TOLEDO SevenExcellence, sept2Go et SevenGo portatives
- Compatible avec l’échantillonneur automatique InMotion pour automatiser la mesure et le nettoyage d’au plus 303 échantillons.
Spécification
Spécification
| Types de connecteurs | Câble S7-BNC (30281915) |
| Description | Solutions requises : Électrode de référence - 0,1 mol/l NH4Cl Ajusteur de force ionique - NH4Cl / NH4OH |
| Type de solution de remplissage | NH4Cl/NH4OH (ISA) |
| Longueur (impériale) | 4,75 in |
| Longueur (métrique) | 120 mm |
| Matériau | Arbre en époxy |
| Plage de pH | 8 à 11 |
| Modèle | Électrode demi-cellule perfectION DX223-Na+ |
| Température (métrique) en fonctionnement | 0° à 80°C |
| Type | Électrode sélective d’ions |
| Afficher plus |