Learn More
METTLER TOLEDO™ Électrodes combinées sélectives d’ions en époxy perfectION™
Permet la détermination rapide et simple de la concentration et de l’activité d’une grande variété d’ions dissous.
Marque:  METTLER TOLEDO™ 51344721
Code nomenclature Nacres: NB.61
Informations supplémentaires : Poids : 0.35000kg
Code produit. 11937821
  • 1445.00€ / 1 pièce
En stock
Description
  • Avant l’utilisation, rincez l’électrode avec de l’eau distillée et faites-la tremper selon la norme appropriée pendant 24 à 48 heures, puis remplissez avec de l’électrolyte de référence (reportez-vous au tableau ci-dessus)
  • Pour obtenir des résultats précis, la solution ISA (ajusteur de force ionique) doit être ajoutée à tous les étalons et échantillons avant la mesure
  • Reportez-vous au manuel d’utilisation de l’électrode pour connaître le rapport adéquat entre la solution ISA et le volume d’échantillon
  • Chaque jour avant, d’utiliser l’électrode, ajoutez la solution de remplissage (au moins 2,5 cm au-dessus du niveau d’échantillon dans le bécher)
  • Vissez le bouchon fermement immédiatement après utilisation
  • La solution de remplissage à l’intérieur de l’électrode ne doit pas s’évaporer car elle risque de se cristalliser
  • Pour le stockage entre les mesures et jusqu’à trois jours, stockez-les dans la norme appropriée
  • Pour le stockage à long terme, reportez-vous au manuel d’utilisation de l’électrode ISE concernée
  • La membrane de détection s’use avec le temps. Elle peut durer environ six mois avec une utilisation normale, mais la durée de vie réelle dépend du type d’échantillons mesurés
  • Les interférences d’ions concurrentes sont courantes. Reportez-vous au manuel d’utilisation de l’électrode ISE pour connaître les interférences potentielles
  • Compatible avec les paillasses METTLER TOLEDO SevenExcellence, sept2Go et SevenGo portatives
  • Compatible avec l’échantillonneur automatique InMotion pour automatiser la mesure et le nettoyage d’au plus 303 échantillons.
Spécification
Spécification
Pour la détermination des ions potassium
Électrolyte ionique E
3.9 pieds
1,2 m
32° à 104°F
2.5 à 11
Matrice polymère
Électrode sélective d’ions
0,04 à 39 000 mg/l
Câble BNC fixe de 1,2 m
4.75 in
120 mm
Arbre en époxy
Solutions requises : Électrode de référence - Électrolyte ionique E - 51344754 Ajusteur de force ionique - 51344762
K+
Électrode combinée perfectION K+
De 0° à 40°C