Learn More
METTLER TOLEDO™ Électrode de pH RMN InLab™
Tous les produits Mettler Toledo Produits
Click to view available options
Types de connecteurs:
S7
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Pour une utilisation avec les instruments de mesure METTLER TOLEDO SevenExcellence et SevenCompact ainsi que d’autres marques. Des câbles de connexion peuvent être nécessaires.
- Capturez l’étalonnage des électrodes et les résultats grâce au logiciel LabX, conçu pour une gestion avancée des données et une conformité réglementaire à la norme 21CFR part 11.
- Compatible avec l’échantillonneur automatique InMotion pour automatiser la mesure et le nettoyage de 303 échantillons maximum.
Applications à la une
- Tubes RMN
- Échantillons de petit volume
- Petits récipients de mesure
Accessoires & entretien
- Jonction en céramique
- KCI 3M rechargeable (51350072) - garder la sonde remplie d’électrolyte pour des résultats précis
- Stocker dans une solution de stockage 3M KCI (51350072) ou InLab (30111142)
- Recommandé pour une utilisation avec les tampons METTLER TOLEDO (sachets : 51302080, flacons : 63056116)
Informations sur la commande
Les demi-cellules métalliques (01-920-162, -163 et -164) et les U-électrodes (09-320-200 et -201) sont également disponibles séparément.
Spécification
Spécification
| Description | Électrode de pH InLab NMR |
| Types de connecteurs | S7 |
| Jonction | céramique |
| Matériau | Verre |
| Plage de pH | 0 à 14 |
| Température (métrique) en fonctionnement | 0°C à 80°C |
| Type | Électrode combinée |
| Type de solution de remplissage | 3 mol/l de KCl AgCl saturé |
| À utiliser avec (application) | Pour tubes à essai, flacons ou récipients particulièrement longs |
| À utiliser avec (équipement) | S7 à BNC (30281915) |
| Afficher plus |