Learn More
METTLER TOLEDO™ Électrodes combinées pH et pH / ATC Reach Series
La série InLab Reach permet de mesurer les échantillons les plus difficiles à atteindre. Les électrodes combinées pH et pH / ATC de la série Reach Mettler Toledo avec des tiges longues et robustes permettent de mesurer le pH dans des récipients très profonds ou étroits.
Marque:  METTLER TOLEDO™ 51343061
375.25 EUR valable jusqu'au 2023-12-31
Utilisez le code promo "18562" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.61
Informations supplémentaires : Poids : 0.31960kg
Code produit. 10049392
  • 395.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 11-10-2023
Description
  • Pour une utilisation avec les instruments de mesure METTLER TOLEDO SevenExcellence et SevenCompact ainsi que d’autres marques. Des câbles de connexion peuvent être nécessaires.
  • Capturez l’étalonnage des électrodes et les résultats grâce au logiciel LabX, conçu pour une gestion avancée des données et une conformité réglementaire à la norme 21CFR part 11.
  • Compatible avec l’échantillonneur automatique InMotion pour automatiser la mesure et le nettoyage de 303 échantillons maximum.
Applications à la une
  • Réacteur pilote
  • Cuve et baril
  • Grands échantillons
  • Récipients profonds
Accessoires & entretien
  • Jonction en céramique
  • Membrane en verre HA
  • KCI 3M rechargeable (51350072) : Maintenir la sonde remplie d’électrolyte pour obtenir des résultats précis
  • Stocker dans une solution de stockage 3M KCI (51350072) ou InLab (30111142)
  • Recommandé pour une utilisation avec les tampons METTLER TOLEDO (sachets : 51302080, flacons : 63056116)
Spécification
Spécification
Électrode de pH InLab Reach Pro-425
céramique
0 à 14
Électrode combinée ; Sonde de température intégrée (NTC 30 kΩ)
Mesure précise dans un large éventail de types d’échantillons
ARGENTHAL avec trappe Ag+
InLab™ Reach Pro-425
<20°s.
32° à 212°F
15,7 in
0,47 in
Multibroche
Verre
0°C à 100°C
3 mol/l de KCl
Multibroche vers BNC (30281896)
Verre HA
NTC 30 kilohms
3 mol/l de KCl
0 à 100°C
400 mm
12 mm