Learn More
METTLER TOLEDO™ pH-mètre de paillasse SevenCompact™ S220
Code produit. 11304233 Tous les produits Mettler Toledo Produits
Click to view available options
Modèle:
Kit-S220-uMix
Option Sciences de la vie
Option aliments/boissons
Option concernant les applications générales
SC S220-Micro
pH-mètre de base S220
Conditionnement:
1 kit
1 pièce
1 unité
Code produit. 11304233
Marque: METTLER TOLEDO™ 30019031
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
L’instrument de mesure S220 mesure le pH, la concentration ionique et Redox/ORP. Une interface simple et durable avec seulement 2 boutons rend cet instrument de mesure très facile à utiliser et les résultats peuvent être capturés par une imprimante dotée d’un horodatage. Disponible sous forme d’instrument de mesure uniquement et de kits prêts à l’emploi pour des applications spécifiques.
  • pH, concentration ionique et instrument de mesure de paillasse Redox/ORP pouvant afficher les résultats en pH, mV et mV Rel
  • Résistant et simple à utiliser avec deux boutons : Format ̏̏‟Lecture” et ̏‟Étal̏”
  • Protection IP54
  • Livré avec un bras d’électrode qui se déplace vers le haut et le bas, amenant ainsi l’électrode en position où elle fonctionne le mieux pour votre échantillon
  • Compatible avec une vaste gamme d’électrodes pour toutes les applications
  • Compatible avec nos électrodes ISM qui prennent et sauvegardent les données de calibrage automatiquement reconnues par l’instrument de mesure lorsqu’il est connecté
  • L’instrument de mesure se connecte aux électrodes via BNC ; câbles S7 à BNC disponibles
  • Les résultats peuvent être capturés par une imprimante dotée d’un horodatage
  • Kit d’installation et de qualification (IQ/OQ) en option disponible via le service METTLER TOLEDO
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Précision (mV) ±0.2 mV
Précision (pH) ± 0,002
Description Kit S220 - Applications biologiques et des sciences de la vie &
Type d’affichage TFT
Gamme (mV) -2000 à 2000 mV
Gamme (pH) -2 à 20
Résolution (pH) 0,001/0,01/0,1
Plage de températures (métrique) MTC : -30° à +130°C, compensation automatique de la température : de -5° à +130°C
À utiliser avec (application) Bio & Life Science
Comprend pH-mètre S220, électrode InLab Routine Pro-ISM, câble d’électrode BNC/RCA multibroches, support d’électrodes, 2 sachets de tampon pour pH 4,01, 7, 9,21 et 10,01, guide de mesure du pH, capot de protection, certificat de test
Modèle Option Sciences de la vie
Type de sonde pH / ion
Type de produit Kit pour instrument de mesureS220-BIO
Résolution (mV) 0,1/1mV
Précision de la température ± 0,1°C
Plage de températures (impériale) MTC :-86° à +266°F, compensation automatique de la température :-41° à +266°F
Tension 9/12V