Learn More
METTLER TOLEDO™ pH-mètre de paillasse SevenCompact™ S220
Tous les produits Mettler Toledo Produits
Click to view available options
Modèle:
Kit-S220-uMix
Option Sciences de la vie
Option aliments/boissons
Option concernant les applications générales
SC S220-Micro
pH-mètre de base S220
Conditionnement:
1 kit
1 pièce
1 unité
Description
- pH, concentration ionique et instrument de mesure de paillasse Redox/ORP pouvant afficher les résultats en pH, mV et mV Rel
- Résistant et simple à utiliser avec deux boutons : Format ̏̏‟Lecture” et ̏‟Étal̏”
- Protection IP54
- Livré avec un bras d’électrode qui se déplace vers le haut et le bas, amenant ainsi l’électrode en position où elle fonctionne le mieux pour votre échantillon
- Compatible avec une vaste gamme d’électrodes pour toutes les applications
- Compatible avec nos électrodes ISM qui prennent et sauvegardent les données de calibrage automatiquement reconnues par l’instrument de mesure lorsqu’il est connecté
- L’instrument de mesure se connecte aux électrodes via BNC ; câbles S7 à BNC disponibles
- Les résultats peuvent être capturés par une imprimante dotée d’un horodatage
- Kit d’installation et de qualification (IQ/OQ) en option disponible via le service METTLER TOLEDO
Spécification
Spécification
| Sorties | USB, RS-232 |
| Précision (mV) | ±0.2 mV |
| Précision (pH) | ± 0,002 |
| Points d’étalonnage | 5 |
| Détails de la gestion des données | 1000 mesures |
| Description | pH-mètre S220 |
| Type d’affichage | TFT |
| Gamme (mV) | -2000 à 2000 mV |
| Gamme (pH) | -2 à 20 |
| Résolution (pH) | 0.001/0.01/0.1 |
| Afficher plus |