Learn More
METTLER TOLEDO™ Conductimètre S230 SevenCompact™
Mesure la salinité, la résistivité, les matières dissoutes totales et les cendres conductimétriques. Le conductimètre Mettler Toledo S230 SevenCompact est parfaitement adapté à l’analyse des sucres. L’instrument de mesure prend également en charge les unités spéciales nécessaires pour l’analyse du bioéthanol et accepte les cellules du capteur pour une mesure précise de la faible conductivité / l’eau pure.
1410.00€ - 2000.00€
Spécification
Précision (conductivité) ±0,5%
À utiliser avec (application) Mesures de routine, analyse d’échantillon, manipulation de données, archivage de données
Points d’étalonnage 13 étalons prédéfinis et 1 étalon défini par l’utilisateur
Gamme (conductivité) 0,001 μS/cm à 1000 mS/cm
Résolution (conductivité) 0,001 à 1
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Description Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Description Prix Quantité et disponibilité  
11324233
Afficher les documents Détails de la promotion
METTLER TOLEDO™
30019035
Kit S230 - Mesures conformes USP/EP
N/A
11314233
Afficher les documents Détails de la promotion
METTLER TOLEDO™
30019034
Kit S230 - Applications générales
N/A
11334233
Afficher les documents Détails de la promotion
METTLER TOLEDO™
30019033
Conductimètre S230
N/A
Description
Description
Conception novatrice — écran couleur, réglage des icônes et du menu en 10 langues — pour une utilisation aisée.
  • Applications : mesures de routine, analyses d’échantillons, traitement des données et archivage des données (conformes BPL)
  • Intelligent Sensor Management (ISM™) élimine les erreurs lors de l’identification automatique du capteur à la connexion
  • Étalonnage polyvalent ; choix de 13 étalons prédéfinis, étalons définis par l’utilisateur ou entrée manuelle de la constante cellulaire
  • Le mouvement vertical UPlace™ garantit un positionnement parfait de l’électrode dans l’échantillon pour des mesures plus rapides et un risque réduit de renversement du capteur et / ou du récipient
  • Grand écran couleur de 4,3 po en couleur haute résolution, avec grands chiffres et icônes bien agencées pour une identification instantanée
  • Deux types d’affichages : l’écran uFocus™ fournit des données / mesures centrées sur les tâches à un moment précis
  • Une simple pression sur une touche permet de passer d’un écran à l’autre
  • Inclut des interfaces USB et RS-232 intégrées pour l’échange de données
Spécification
Spécification
±0,5%
13 étalons prédéfinis et 1 étalon défini par l’utilisateur
0,001 à 1
0 à 80 psu
MTC : -30°C à +130°C, compensation automatique de la température : –5°C à +130°C
± 0,1°C
TFT
9/12 V
Mesures de routine, analyse d’échantillon, manipulation de données, archivage de données
0,001 μS/cm à 1000 mS/cm
Linéaire, non linéaire, désactivée, eau pure, température de référence 20°C ou 25°C
0,00 mg/l à 1000 g/l, mise à l’échelle automatique
0,1°C
0 à 100 meg-ohms/cm
1000
10 W