Learn More
METTLER TOLEDO™ pH-mètre / instrument de mesure ISE de paillasse SevenExcellence™ S500
Code produit. p-4519528 Tous les produits Mettler Toledo Produits
Click to view available options
Type de produit:
Instrument de mesure avec kit Bio
Instrument de mesure avec kit fluorure
Instrument de mesure avec kit standard
Instrument pH/ISE
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 13460679
Marque: METTLER TOLEDO™ 30046248
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
L’instrument de mesure S500 réalise des mesures sélectives d’ions, du pH, de redox/ORP et de l’ISFET. Il est possible de l’équiper avec des modules de mesure supplémentaires pour mesurer la conductivité, la résistivité, l’OD, la salinité, les TDS et la BOD. Il dispose d’un écran tactile intuitif et permet de créer des raccourcis de mesure.
  • Il est possible d’équiper les instruments de mesure sélective d’ions (ISE), du pH, de Redox / ORP et de l’ISFET avec des modules de mesure supplémentaires pour mesurer la conductivité, la résistivité, l’oxygène dissous, la salinité, les TDS, et la BOD.
  • Créez facilement des mesures et des raccourcis pour le calibrage.
  • Écran tactile couleur de 7 pouces avec navigation intuitive dans les menus
  • Compatible avec une vaste gamme d’électrodes pour toutes les applications
  • Compatible avec nos électrodes ISM qui prennent et sauvegardent les données de calibrage automatiquement reconnues par l’instrument de mesure lorsqu’il est connecté
  • L’instrument de mesure se connecte aux électrodes via BNC ; câbles S7 à BNC disponibles
  • Exportez des données vers une imprimante, un fichier Excel ou un système LIMS
  • Automatisation disponible pour les mesures et le nettoyage dans les applications à haut débit
  • Gérez les permissions et accès utilisateurs pour garantir l’intégrité des données
  • Compatible avec le logiciel LabX pour la gestion avancée des données et la conformité réglementaire à la directive 21CFR partie 11
  • Programme de qualification complet en option comprenant QI / QO / QP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Sorties RS-232, USB-A, USB-B, LAN, mini-LTW, mini-DIN, BNC, Cinch / RCA
Précision (concentration) ± 0,5 %
Précision (mV) ± 0,1mV
Précision (pH) ± 0,002
Points d’étalonnage (conductivité) 13 étalons prédéfinis et 20 étalons définis par l’utilisateur
Points d’étalonnage (ionométrie) Maximum 5 points, groupe de 8 tampons prédéfinis et de 20 tampons définis par l’utilisateur
Points d’étalonnage (pH) Maximum 5 points, groupe de 8 tampons prédéfinis et de 20 tampons définis par l’utilisateur
Points de données 20 000
Canaux Monocanal
Type d’affichage TFT
Gamme (conductivité) 0,001 μS/cm à 2000 mS/cm
Gamme (mV) -2000 à 2000 mV
Gamme (pH) -2 à 20
Gamme (résistivité) 0,001 μs/cm à 2000 ms/cm
Gamme (salinité) 0,001 μs/cm à 2000 ms/cm
Gamme (TDS) 0,001 μs/cm à 2000 ms/cm
Résolution (ionométrie) 0,001 à 1
Résolution (pH) 0,001/0,01/0,1
Plage de températures (métrique) –30°C à +130°C
Comprend Instrument de mesure de pH/ISE S500, support d’électrode, 2 sachets de tampons chacun pour pH 4,01, 7, 9,21, 10,01, clé d’activation du pH EasyDirect, certificat de test
Langues Chinois, chinois (TW), croate, tchèque, danois, néerlandais, anglais (GB), anglais (US), français, allemand, hongrois, Indonésien, italien, japonais, coréen, norvégien, polonais, portugais (BR), russe, slovaque, slovène, espagnol, suédois, thaï, turc, vietnamien
Mémoire 250 analyses (20 000 points de données)
Modèle Instrument de mesure de pH/ISE S500
Type de produit Instrument pH/ISE
Gamme (concentration) 0,001 à 999 999 mg/l ppm, 0,0001 à 100 mol/L %, 0,001 à 100 000 mmol/L
Gamme (ions spécifiques) 0 à 999 999 mg/l
Résolution (conductivité) 0,001 à 1
Résolution (mV) 0,1/1mV
Résolution (résistivité) 0,001 à 1
Résolution (salinité) 0,001 à 1
Résolution (TDS) 0,001 à 1
Précision de la température ± 0,1°C
Résolution de la température 0,1°C