Learn More
Mettler Toledo™ Électrode de rechange d’oxygène dissous SevenGo™ InLab™ 605
Tous les produits Mettler Toledo Produits
Click to view available options
À utiliser avec (application):
Mesure de routine du pH
Unit Size:
1 kit
Description
Includes
Trois corps à membrane et 25 ml d’électrolyte
Pour une utilisation avec l’électrode d’oxygène dissous InLab™ 605.
Specifications
Specifications
| Description | Kit de membranes InLab 605 |
| Gamme de température (métrique) | 0°C to 60°C |
| Comprend | Trois corps à membrane et 25 ml d’électrolyte |
| À utiliser avec (équipement) | Électrode d’oxygène dissous InLab 605 |
| À utiliser avec (application) | Mesure de routine du pH |
Safety and Handling
Product Identifier
- MEMBRANE KIT INLAB 605
- Dangers
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- MIXTURE LIST-Contient: Potassium hydroxide;caustic potash
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction