Learn More
Mettler Toledo™ Électrodes combinées ISE à la perfection SevenGo™
Obtenez une “solution tout-en-un” avec les électrodes ISE combinées SevenGo™ perfectION. Le mécanisme de compression Click & Clear™ brillant permet un nettoyage rapide et garantit des lectures stables, même dans les échantillons difficiles.
1375.00€ - 1505.00€
Spécification
Types de connecteurs | Lemo |
---|---|
Type de solution de remplissage | ISA |
Électrode | Électrode ISE combinée |
Code produit | Marque | Applications | Plages de fonctionnement (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Applications | Plages de fonctionnement (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11977821
|
Mettler Toledo™
51344806 |
Ions Cl- | 1.8 à 35500 mg/l |
1375.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11997821
|
Mettler Toledo™
51344803 |
Ions Ca+2 | 0.02 à 40100 mg/l |
1505.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11967821
|
Mettler Toledo™
51344800 |
Ions Ag+/S-2 | 0.003 à 32000 mg/l |
1505.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11987821
|
Mettler Toledo™
51344809 |
Ions CN- | 0.2 à 260 mg/l |
1375.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11917831
|
Mettler Toledo™
51344818 |
Ions I- | 0.005 à 127000 mg/l |
1375.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11947831
|
Mettler Toledo™
51344827 |
Ions NO-3 | 0.1 à 14000 mg/l |
1505.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- La sélection d’électrodes sélectives d’ions (ISE) est aussi étendue que la gamme d’ions différents
- La jonction Click & Clear™ assure un contact optimal de la solution électrolytique et de l’échantillon
- Avec les solutions dédiées, l’échantillon peut être préparé de manière optimale pour une mesure réussie de la concentration ionique
Spécification
Lemo | |
ISA | |
Électrode ISE combinée |