Learn More
Mettler Toledo™ Modules à membrane ISE mixtes SevenGo™ perfectION
Code produit. 11937831 Tous les produits Mettler Toledo Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
ISE combinée K+ perfectION
ISE combinée de Ca-2 perfectION
ISE combinée de NO-3 perfectION
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11937831
Marque: Mettler Toledo™ 51344821
Le module à membrane combinée PerfectION facilite l’ISE
  • Permet de déterminer avec précision et de remplacer les membranes pour une mesure optimale des ions.
  • Électrode combinée sélective d’ions
  • Membrane polymère
  • Connecteur Lemo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Applications S’écoule librement dans la jonction de manière à la nettoyer de manière optimale entre les mesures. L’électrolyte peut être simplement vidée puis remplie
Types de connecteurs Lemo
Type de solution de remplissage ISA
Température (impériale) en fonctionnement 32° à 104°F
À utiliser avec (équipement) ISE combinée K+ perfectION
Température (métrique) en fonctionnement De 0° à 40°C
Type Module à membrane ISE combinée