Learn More
Mettler Toledo™ Embout de siphon pour burettes interchangeables de capteur de titration
Tous les produits Mettler Toledo Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Burettes de titration DV1000
Description
- Anti-diffusion
- Ensemble de cinq pièces
Compliance
ISO 8655-3
Spécification
Spécification
| Type | Embout de siphon |
| À utiliser avec (équipement) | Burettes de titration DV1000 |