Learn More
Mettler Toledo™ Substances de référence pour humidimètre SmartCal™
Code produit. p-4376056 Tous les produits Mettler Toledo Produits
Click to view available options
Type:
SmartCal StarterPac ; 12 tests plus accessoires
cSmartCal
Comprend:
12 sachets de protocoles de mesure SmartCal plus,
12 sachets de protocoles de mesure cSmartCal plus
24 tests
Conditionnement:
12 tests
24 tests
Code produit. 12753275
Marque: Mettler Toledo™ 30005791
Includes
Achetez 12 tests, 24 tests ou StarterPac qui comprend 12 sachets ainsi que des protocoles de mesure, des modèles de rapports, un thermo/hygromètre et la documentation de validation.
Vérifiez les performances de votre analyseur d’humidité en seulement 10 minutes. Les substances de référence pour humidimètre Mettler Toledo SmartCal peuvent être utilisées comme tout autre échantillon, pour répondre aux exigences aussi bien de la réglementation de l’industrie que des audits d’entreprise.
  • Highly sensitive, granular test substance
  • Reliably detects adverse influences from ambient conditions and inaccurate heating or weighing devices
  • Easy to use: pour reference substance into weighing pan, run as typical measurement, review results in 10 minutes
  • Check performance in the QC lab or directly on the factory floor
Test Temperatures
  • Usage range between 70° and 230°C
  • Control limits established for testing at 70°, 100°, 130° and 160°C
 SmartCal™
  • Available in sachets, 12 or 24 per package
  • Supplied with a production certificate issued by Mettler Toledo
cSmartCal™
  • Excellent for highly regulated industries
  • Superior specifications compared to standard SmartCal™
  • Tighter control of instruments
  • Available in sachets, 12 or 24 per package
  • Certified: Supplied by lot with Certificate of Analysis issued by the independent German Federal Institute for Materials Research and Testing in Berlin (BAM, www.bam.de)
StarterPac
  • Recommended for initial SmartCal usage
  • Includes 12 test sachets with all accessories for testing
Informations sur la commande
Applicable aux tests des analyseurs d’humidité à halogène Mettler Toledo. Une recommandation sur la fréquence des tests, personnalisée et basée sur les risques, est disponible à l’adresse www.mt.com/smartcal-frequency-recommendation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) Analyseur d’humidité à halogène
Comprend 24 tests
Quantité 24/Pk.
Type cSmartCal