Learn More
IBA Lifesciences MEXi-TM
Le milieu de transfection IBA Lifesciences GmbH MEXi-TM est un système d’expression des protéines de mammifères efficace et économique.
Marque:  IBA Lifesciences 2-6011-010
Code nomenclature Nacres: NA.54
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Code produit. 15533087
  • 121.00€ / 1000mL
Expédition estimée: 17-07-2024
pour voir le stock disponible 
Beschreibung
Beschreibung
Le milieu de transfection Mexi-TM est un milieu sans sérum, chimiquement défini, spécialement développé pour la transfection transitoire et la croissance des cellules Mexi-293E.
Il fait partie du système d’expression de cellules de mammifères MEXi. Le système MEXi a été développé pour offrir un système d’expression des protéines de mammifères abordable, ainsi que tous les composants essentiels :
• Lignée cellulaire MEXi-293E
• Une variété de vecteurs d’expression pDSG
• Milieu de culture MEXi-CM
• Milieu de transfection MEXi-TM Autres avantages :
• Expression transitoire pour la production de protéines à temps et à moindre coût
• Vecteurs à expressions multiples avec différentes caractéristiques
• Optimisé pour le système Twin-Strep-tag™:Strep-Tactin™XT pour les protéines hautement pures
• Système sans IP
Spezifikation
Spezifikation
1 L
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Sonderangebote
Sonderangebote