Learn More
Merck Membranes d’ester de cellulose mixte MF-Millipore™ : Taille des pores : 0,65 μm
Utilisées dans les applications d’analyses / de recherche.
Marque: Merck DAWP02500
160.26 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23269" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.09000kg Transport : UN number : 3270 Chem class : 4.1 Pack group : II
Description
Les mélanges biologiques inertes d’acétate de cellulose et de nitrate de cellulose ont fait des filtres à membrane MF-Millipore™ l’une des membranes les plus utilisées dans les applications analytiques et de recherche.Les filtres MF-Millipore™ sans surfactant Triton™ contiennent des quantités minimales d’agent humidifiant et présentent une teneur en eau extractible inférieure à celle des filtres MF-Millipore™ classiques.
Caractéristiques et avantages :
- Filtre polyvalent pour applications de surveillance biologique et environnementale
- Disponibles en plusieurs tailles de pores, colorées en noir ou blanc, avec ou sans surface quadrillée
- Compatible avec les méthodes de stérilisation à l’oxyde d’éthylène, aux rayons gamma et à l’autoclave
Spécification
Non autoclavable | |
Esters de cellulose mixte (MCE) | |
Non stérile | |
Hydrophile | |
Hydrophile | |
25 mm |
Blanc | |
0,65 μm | |
140 mL/min x cm2 | |
Membranes filtrantes | |
25 mm |
Sécurité et traitement
- MCE .65UM WH PL 25MM 100/PK
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Matière solide inflammable Catégorie 1
Mention de danger
- H228-Matière solide inflammable.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.