Learn More
Sartorius Filtres en microfibre de verre grade MGA sans liant
Les filtres en microfibre de verre sans liant conviennent aux analyses analytiques et gravimétriques. Ils sont également utilisés comme préfiltres.
Marque:  Sartorius FT-3-1101-150
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Code produit. 10737271
  • 149.00€ / 100 pièces
Expédition estimée: 04-07-2024
Description
Applications : Clarification des solutions tampon & réactif, Filtration des cellules d’algues.
Spécification
Spécification
36 mbar
Disque
1,6 μm
40 s
MGA
500°C
0,25 mm
15 cm
Blanc
Microfibre de verre borosilicaté
Non stérile
Clarification de solutions tampons et de réactif
932°F
0,009 in
5,9 in