Learn More
Sartorius Filtres en microfibre de verre grade MGA sans liant
Les filtres en microfibre de verre sans liant conviennent aux analyses analytiques et gravimétriques. Ils sont également utilisés comme préfiltres.
Marque: Sartorius FT-3-1101-185
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
Applications : Clarification des solutions tampon & réactif, Filtration des cellules d’algues.Spécification
36 mbar | |
Disque | |
1,6 μm | |
40 s | |
MGA | |
500°C | |
0,25 mm | |
18,5 cm |
Blanc | |
Microfibre de verre borosilicaté | |
Non stérile | |
Clarification de solutions tampons et de réactif | |
932°F | |
0,009 in | |
7,2 in |