missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MGMT Antibody (MGMT/8364R) [Janelia Fluor™ 525], Novus Biologicals™

Code produit 30175916
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30175916 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30175916 Fournisseur Novus Biologicals (Bio-Techne) Code fournisseur NBP321104JF525

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Monoclonal Antibody

MGMT Monoclonal antibody specifically detects MGMT in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène MGMT
Applications Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Monoclonal
Clone MGMT/8364R
Conjugué Janelia Fluor 525
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène 6-O-methylguanine-DNA methyltransferase, EC 2.1.1.63, methylated-DNA--protein-cysteine methyltransferase, methylguanine-DNA methyltransferase, O-6-methylguanine-DNA methyltransferase, O6-methylguanine-DNA methyltransferase, O-6-methylguanine-DNA-alkyltransferase
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant fragment (around aa1-100) of human MGMT (exact sequence is proprietary)
Méthode de purification Protein A or G purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Apoptosis, Cancer, Chromatin Research, Direct Reversal of DNA Damage, DNA Repair, Tumor Suppressors
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 4255
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Forme Purified
Isotype IgG κ
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.