missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ MGST2 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Code produit 15760681 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μL
Conditionnement:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15760681 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15760681 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur PA552732

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunogen sequence: LKYKVTPPAV TGSPEFERVF RAQQNCVEFY PIF Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 73%, Rat - 76%.

MGST2 (Microsomal glutathione S-transferase 2) is a 147 amino acid protein encoded by the human gene MGST2. MGST2 can catalyze the production of LTC4 (leukotriene C4) from LTA4 (leukotriene A4) and reduced glutathione. It can also catalyze the conjugation of 1-chloro-2,4-dinitrobenzene with reduced glutathione. MSGT2 is a multi-pass membrane protein found as a homodimer. MGST2 belongs to the MAPEG family and is expressed in liver, spleen, skeletal muscle, heart, adrenals, pancreas, prostate, testis, fetal liver, and fetal spleen. It has very low expression in lung, brain, placenta and bone marrow. Also, MGST2 is the only GST expressed in human umbilical vein endothelial cells (HUVECs).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène MGST2
Applications Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Classification Polyclonal
Concentration 0.2 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Expression MGST2
Numéro d’ordre du gène Q99735
Alias de gène FLJ27438; glutathione peroxidase MGST2; GST2; leukotriene C4 synthase MGST2; MGC14097; MGST2; MGST-II; Microsomal glutathione S-transferase 2; microsomal glutathione S-transferase II; microsomal GST-2; Microsomal GST-II; Unknown (protein for MGC:127901)
Symboles de gène(s) MGST2
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant protein corresponding to Human MGST2. Recombinant protein control fragment (Product #RP-90627).
Méthode de purification Antigen affinity chromatography
Quantité 100 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 4258
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.