Learn More
IBA Lifesciences MHC I-Strep HLA-A*0201 ; Influenza M (GILGFVFTL)
Molécule MHC de classe I fusionnée à un Twin-Strep-tag™ et repliée avec un peptide
Marque: IBA Lifesciences 6-7003-001
Code nomenclature Nacres: NA.47
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
Spécification
40 µl | |
Réactif fluorescent pour la coloration, le marquage et l’isolement des cellules T magnétiques |