Learn More
Bochem™ Double microspatule en nickel
Dotée d’une double extrémité pour plus de polyvalence, cette microspatule facilite l’accès aux petits flacons. La double microspatule Bochem™ en nickel est dotée d’une extrémité plate et d’une extrémité arrondie et composée de nickel résistant (99,5 %).
Marque: Bochem™ 3047
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
- Double extrémité.
- Microspatule.
- Extrémité ronde et extrémité plate.
- Construction en nickel (99,5 %).
Spécification
Micro-spatule à double extrémité | |
8 mm | |
130 mm |
40 mm | |
Nickel 99,5 % |