Learn More
ROBU VitraPOR™ Micro-Filter Candle, Cylindrical Shape
Micro-Filter Candle without glass tube.
149.00€ - 449.00€
Spécification
Matériau | Verre borosilicaté 3.3 |
---|---|
Stérilité | Non stériles |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Longueur (métrique) | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Longueur (métrique) | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | |||
16872926
|
ROBU VitraPOR™
18044 |
20 mm | 55 mm | 4 |
369.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 13-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16852906
|
ROBU VitraPOR™
18005 |
6 mm | 15 mm | 5 |
290.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 13-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16892906
|
ROBU VitraPOR™
18013 |
9 mm | 20 mm | 3 |
151.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 13-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16892916
|
ROBU VitraPOR™
18031 |
20 mm | 30 mm | 1 |
253.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 13-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16842916
|
ROBU VitraPOR™
18022 |
13 mm | 25 mm | 2 |
154.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 13-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16802906
|
ROBU VitraPOR™
18000 |
6 mm | 15 mm | 0 |
149.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 13-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16802916
|
ROBU VitraPOR™
18014 |
9 mm | 20 mm | 4 |
169.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 13-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16812916
|
ROBU VitraPOR™
18015 |
9 mm | 20 mm | 5 |
367.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 13-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16822926
|
ROBU VitraPOR™
18034 |
20 mm | 30 mm | 4 |
291.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 13-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16832906
|
ROBU VitraPOR™
18003 |
6 mm | 15 mm | 3 |
149.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 13-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16822916
|
ROBU VitraPOR™
18020 |
13 mm | 25 mm | 0 |
154.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 13-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16862926
|
ROBU VitraPOR™
18043 |
20 mm | 55 mm | 3 |
314.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 13-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16882916
|
ROBU VitraPOR™
18030 |
20 mm | 30 mm | 0 |
253.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 13-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16832926
|
ROBU VitraPOR™
18040 |
20 mm | 55 mm | 0 |
314.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 13-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16812906
|
ROBU VitraPOR™
18001 |
6 mm | 15 mm | 1 |
149.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 13-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16862916
|
ROBU VitraPOR™
18024 |
13 mm | 25 mm | 4 |
173.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 13-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16842926
|
ROBU VitraPOR™
18041 |
20 mm | 55 mm | 1 |
314.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 13-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16802926
|
ROBU VitraPOR™
18032 |
20 mm | 30 mm | 2 |
253.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 13-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16812926
|
ROBU VitraPOR™
18033 |
20 mm | 30 mm | 3 |
253.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 13-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16842906
|
ROBU VitraPOR™
18004 |
6 mm | 15 mm | 4 |
166.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 13-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16872916
|
ROBU VitraPOR™
18025 |
13 mm | 25 mm | 5 |
449.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 13-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16862906
|
ROBU VitraPOR™
18010 |
9 mm | 20 mm | 0 |
151.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 13-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16852916
|
ROBU VitraPOR™
18023 |
13 mm | 25 mm | 3 |
154.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 13-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16872906
|
ROBU VitraPOR™
18011 |
9 mm | 20 mm | 1 |
151.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 13-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16852926
|
ROBU VitraPOR™
18042 |
20 mm | 55 mm | 2 |
314.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 13-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16832916
|
ROBU VitraPOR™
18021 |
13 mm | 25 mm | 1 |
154.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 13-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Highly resistant to most chemicals and temperatures up to 500°C
Spécification
Verre borosilicaté 3.3 | |
Non stériles |