missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ROBU VitraPOR™ Micro-Filter Candle with Glass Tube

Micro-Filter Candle with narrow glass tube.

Marque:  ROBU VitraPOR™ 18110

Informations supplémentaires : Poids : 0.10120kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 16832936

  • 193.00€ / 5 pièces
Expédition estimée: 15-04-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier

Description

Description

  • Très résistant à la plupart des produits chimiques et à des températures allant jusqu’à 500°C
Spécification

Spécification

Verre borosilicaté 3.3
Tube en verre
20 mm
Non stérile
0
9 mm
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions