Learn More
SI Analytics™ Thermomètre à microrésistance
Le thermomètre à microrésistance SI Analytics™ est utilisé pour mesurer la température et modifie la résistance en cas de changement de température.
Marque:  SI Analytics™ 285105238
Code nomenclature Nacres: PB.12
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Code produit. 10373442
  • 262.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 28-06-2024
Description
  • À utiliser pour mesurer la température
  • Livré avec des fiches banane de 2 x 4 mm
Spécification
Spécification
Fiches banane de 2 x 4 mm
Verre
Thermomètre
200°C
-30°C à +200°C
250 mm
W 5780 NN HT
Corps en verre avec capteur pT1000
- 30°C