Learn More
SI Analytics™ Thermomètre à microrésistance
Le thermomètre à microrésistance SI Analytics™ est utilisé pour mesurer la température et modifie la résistance en cas de changement de température.
Marque: SI Analytics™ 285105308
Code nomenclature Nacres: PB.12
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
- À utiliser pour mesurer la température
- Livré avec des fiches banane de 2 x 4 mm
Spécification
Fiches banane de 2 x 4 mm | |
Acier inoxydable | |
Thermomètre | |
200°C | |
-30°C à +200°C |
170 mm | |
W 5791 NN HT | |
Corps en acier inox (V4A) avec capteur pT1000 | |
- 30°C | |
SLK/SLR |