Learn More
Ansell MICRO-TOUCH Affinity Gloves
Tous les produits Ansell Produits
Click to view available options
Dimensions:
L, 8.5/9
M, 7.5/8
S, 6.5/7
XL, 9.5/10
Conditionnement:
100 pièces
Description
- Robust Neoprene formulation provides comfort and excellent tear and puncture resistance
- Textured fingers for secure grip
- Protects from Type I latex allergy
- Tested for use with chemotherapy drugs
Spécification
Spécification
| Accelerator Free | Oui |
| Applications | Laboratoire |
| Couleur | Vert |
| Jetable | Single-use |
| Finition externe | Non texturés |
| Latex Free | Oui |
| Matériau | Polychloroprène |
| Poudré | Sans poudre |
| Type de produit | Gants chirurgicaux |
| Dimensions | S, 6.5/7 |