Learn More
Ansell MICRO-TOUCH™ Blue Nitrile Gloves
Code produit. p-7250209 Tous les produits Ansell Produits
Click to view available options
Dimensions:
5,5/6
6,5/7
7,5/8
8,5/9
9,5/10
Conditionnement:
200 pièces
Code produit. 17863772
Marque: Ansell 313041060
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Non-sterile, nitrile gloves feature an advanced stretch formulation, providing comfort and secure fit in healthcare settings.
  • ASTM D6319 certified
  • High strength and protection for nearly all clinical settings
  • Advanced formulation for high comfort and fit providing better tactile sensitivity
  • An AQL better than industry standards delivers consistent, high quality production
  • 200-count packaging reduces waste
  • Tested for use with over 55 chemicals and approved for use with chemotherapy drugs
  • For use in chemotherapy and moderate risk examination procedures
Spécification
Certifications/Conformité ASTM D6319, CE 0493, Category III, FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved, ISO 10993-10:2002, ISO 9001, ISO 13485
Certifications / conformité (Europe) EN 16523-1, EN 374-2 and -4, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016
Accelerator Free No
Applications Soins de santé
AQL 1.5
Couleur Bleu
Jetable Single-use
Finition externe Bout des doigts texturé
Finger Thickness (English) 3,5 mil
Finger Thickness (Metric) 0.09 mm
Latex Free Oui
Matériau Nitrile
Palm Thickness (English) 2,8 mil
Palm Thickness (Metric) 0.07 mm
Poudré Sans poudre
Type de produit Nitrile Examination Glove
Dimensions 5,5/6
Stérilité Non stérile
Épaisseur (impériale) 2.8 mil
Épaisseur (métrique) 0.07 mm
FDA 510 (k) Oui
Modèle MICRO-TOUCH-313041
Longueur (impériale) 9,5 in
Longueur (métrique) 24 cm
Afficher plus Afficher moins
No glove completely protects against all chemicals. Users should test the suitability of this product against the specific chemicals and environment where used.