Learn More
Ansell MICRO-TOUCH Nitra-Tex EP
Code produit. 16346911 Tous les produits Ansell Produits
Click to view available options
Dimensions:
L, 8.5/9
M, 7.5/8
S, 6.5/7
XL, 9.5/10
XS, 5.5/6
Conditionnement:
100 pièces
Code produit. 16346911
Marque: Ansell 700121
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
MICRO-TOUCH Nitra-Tex EP are nitrile, powder-free, extended cuff examination gloves with strong barrier protection.
  • Additional length for extra protection
  • Excellent resistance to a broad range of commonly used chemicals
  • Protects from latex Type I allergy
  • Tested for use with chemotherapy drugs
Spécification
Certifications / conformité (Europe) CE 0493, Category III, Medical Device Regulation (EU) 2017/745 Class I, EN 16523-1, EN 421:2010, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, ISO 10993-10:2002, ISO 9001, ISO 13485, Food Contact, UKCA
Chlorinated Oui
Accelerator Free No
Applications Soins de santé
AQL 1.5
Couleur Bleu
Jetable Single-use
Finition externe Entièrement texturés
Finger Thickness (English) 4,7 mil
Finger Thickness (Metric) 0.12 mm
Latex Free Oui
Matériau Nitrile
Palm Thickness (English) 3,9 mil
Palm Thickness (Metric) 0.1 mm
Poudré Sans poudre
Type de produit Nitrile Examination Glove
Dimensions XS, 5.5/6
Stérilité Non stérile
Épaisseur (impériale) 3,9 mil
Épaisseur (métrique) 0.1 mm
Longueur (impériale) 11,6 in
Longueur (métrique) 295 mm