Learn More
Ansell MICRO-TOUCH White Nitrile
Code produit. 16396911 Tous les produits Ansell Produits
Click to view available options
Dimensions:
XS
S
M
L
XL
Conditionnement:
150 pièces
Code produit. 16396911
Marque: Ansell 700151
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
MICRO-TOUCH White Nitrile examination glove with textured fingertips.
  • Protects from latex Type 1 allergies
  • 150-count packaging reduces waste
  • Textured fingertips for secure handling of medical instruments
  • Polymer inner coated for easy donning
  • Tested for use with chemotherapy drugs
Spécification
Certifications / conformité (Europe) ASTM D6319, CE 0493, Category III, Medical Device Regulation (EU) 2017/745 Class I, EN 455 1-4, EN 421:2010, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved, ISO 9001, ISO 10993-10:2002, ISO 13485, Food Type: Rubber, UKCA
Chemotherapeutic Rated Yes, in accordance with ASTM D6978 (Not listed in the US FDA 510k)
Accelerator Free Oui
Applications Soins de santé
AQL 1.5
Couleur Blanc
Jetable Single-use
Finition externe Bout des doigts texturé
Finger Thickness (English) 3,9 mil
Finger Thickness (Metric) 0.1 mm
Latex Free Oui
Matériau Nitrile
Palm Thickness (English) 2,8 mil
Palm Thickness (Metric) 0.07 mm
Poudré Sans poudre
Type de produit Nitrile Examination Glove
Dimensions XS
Stérilité Non stérile
Épaisseur (impériale) 2.8 mil
Épaisseur (métrique) 0.07 mm
Longueur (impériale) 9,5 in
Longueur (métrique) 240 mm