Learn More
Applied Biosystems™ MicroAmp™ EnduraPlate™ Optical 96-Well Fast Multicolor Reaction Plates with Barcode
Solution idéale pour les travaux qui nécessitent un traitement spécial et un niveau de durabilité supérieur, à utiliser dans le cadre d’expériences multi-instruments
Marque: Applied Biosystems™ 4483493
38.60 EUR valable jusqu'au 2024-05-31
Utilisez le code promo "21712" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.15
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Description
L’utilisation du polypropylène et d’un procédé de moulage à haute température permet d’empêcher la liaison de l’ADN, de l’ARN et des enzymes, tandis que le polycarbonate offre une stabilité mécanique, une planéité et une excellente durabilité. La construction conforme à la norme ANSI / SBS associée à la durabilité mécanique pendant et après le thermocyclage fait des plaques de réaction EnduraPlate un choix idéal pour une utilisation avec les applications d’automatisation/robotiques et les expériences impliquant différents instruments (par ex. thermocycleur, thermocycleur en temps réel, analyseur génétique).
- Validé avec les instruments Applied Biosystems pour une adaptation et des performances optimales
- Certifiés sans inhibiteurs d’ADN, de RNAse et de PCR avec des tests d’échantillonnage en cours de traitement
- Fabriqués selon la norme ANSI / SBS, adaptés aux laboratoires à cadences élevées et à la manipulation robotique
- La construction à paroi mince permet une adaptation parfaite aux blocs thermiques et un excellent transfert de chaleur du bloc thermique vers l’échantillon
- Le marquage noir d’identification des puits facile à lire permet de minimiser les erreurs de pipetage et d’améliorer la productivité de préparation des échantillons
- Disponibles en plusieurs couleurs pour faciliter l’organisation des dosages de laboratoire
- Excellente stabilité mécanique et planéité pour tous les besoins de flux de travail
- La version GPLE (à usage de laboratoire) est également disponible
- Plateforme : Analyseur génétique 310, analyseur génétique 3130, Analyseur génétique 3130xl, Analyseur génétique 3500 Dx, Analyseur génétique 3500, Analyseur génétique 3500xL Dx, Analyseur génétique 3500xL, Analyseur d’ADN 3730, Analyseur d’ADN 3730xl, Système 7500 Fast Dx, Système 7500 Fast, Système 7900 HT Fast, StepOnePlus™, Thermocycleur Veriti™ Dx Fast, Thermocycleur Veriti Fast, Système ViiA™ 7 Dx, Système ViiA 7 Fast
PCR, PCR et PCR en temps réel, PCR en temps réel (qPCR)
Spécification
Code-barres inclus | |
Conserver à température ambiante. | |
MicroAmp™ | |
Microplaque | |
Semi | |
0,2 ml | |
0,1 ml | |
Rapide |
Certifié exempt d’ADN/RNase | |
5 plaques | |
Optique, Assortiment | |
Thermocycleur, analyseur génétique, analyseur d’ADN | |
PC, PP | |
96 | |
5 |