Learn More
Labconco™ Support pour microtubes à centrifuger
Assure la stabilité de la température des petits échantillons susceptibles de revenir en fusion. Le support pour microtube à centrifuger Labconco™ est adapté à des microtubes à centrifuger de 1,7 ml
Marque: Labconco™ 7439300
Code nomenclature Nacres: NB.84
Informations supplémentaires : Poids : 2.27000kg
Description
- Bloc d’aluminium anodisé avec douze alésages pouvant accueillir des microtubes à centrifuger de 1,7 ml
- Le support peut être placé sur n’importe quelle surface de lyophilisation plane, telle que l’intérieur des chambres transparentes ou la chambre de séchage à vide intégrée des consoles FreeZone ; ou sur les étagères de plateau de bouchage ou de séchage en vrac, les étagères de produits ou les étagères chauffées de produits
- Permet de stabiliser la température des petits échantillons susceptibles de revenir en fusion
- Les microtubes à centrifuger ne sont pas inclus
Spécification
Support pour microtubes à centrifuger | |
76,2 mm | |
25,4 mm | |
57,15 mm |
3.0 in | |
1,0 in | |
2,25 in |