Learn More
Ansell™ Combinaisons Microchem™ 3000 avec capuche et chaussettes intégrées
Code produit. 15546594
Click to view available options
Dimensions:
S
M
L
XL
XXL
XXXL
Conditionnement:
15 pièces
20 pièces
Code produit. 15546594
Marque: Ansell™ YE30W0012203
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Les combinaisons MICROCHEM™ 3000 avec capuche et chaussettes intégrées sont l’un des vêtements de protection chimique les plus légers et les plus confortables aujourd’hui sur le marché. Ce tissu multicouche durable constitue une barrière extrêmement efficace contre les produits chimiques non organiques et les risques biologiques.
  • Combinaison avec capuche à 2 pièces
  • Chaussettes intégrées avec surchaussures
  • Double fermeture éclair
  • Manchettes doubles
  • Élastique au niveau de la capuche, de la taille et double au niveau des poignets
  • Excellente résistance à la pénétration des liquides et barrière aux particules fines (>0,01 microns)
  • Perméable à la vapeur d’eau (“respirable”) pour réduire le risque de stress thermique
  • Sans silicone pour les applications de pulvérisation de peinture
  • Peu pelucheux pour réduire le risque de contamination des fibres dans certaines zones critiques
  • Corps optimisé pour plus de confort et de sécurité pour les porteurs
  • Antistatiques conformément à la norme EN 1149-5
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Type de produit Combinaison de protection
Dimensions M
Matériau Stratifié barrière multicouche
Couleur Jaune
Type de taille Élastique
Type de cheville Élastique, Chaussettes attachées, Rabats de bottes
Type de manchette Double, Élastique
Type de goulot Capuche
Hood Type Elastique, 2 panneaux
Type de bouchon Double fermeture à glissière
Type de couture Soudé
Certifications/Conformité Type 3/4 EN14605, Type 5 EN ISO 13982-1, EN14126, EN1073-2, EN1149-5
Description Capuche, chaussettes intégrées avec rabat de botte
Nbre de poches Aucun
Modèle Comprend une cagoule, des chaussettes intégrées avec rabat de botte