Learn More
Ansell™ Combinaisons Microchem™ 4000 avec capuche et chaussettes intégrées
Tous les produits Ansell Produits
Click to view available options
Dimensions:
S
M
L
XL
XXL
XXXL
Conditionnement:
8 pièces
Description
- Combinaison avec capuche élastique à 2 pièces avec chaussettes intégrées et surchaussures
- Système de double fermeture éclair avant.
- Doubles élastiques aux poignets (manchette intérieure maillé), à la taille et aux chevilles.
- Perméation testée contre 180 produits chimiques, y compris des agents de guerre chimique
- L’intérieur de type textile améliore l’acceptation des porteurs
- Antistatiques conformément à la norme EN 1149-5
Spécification
Spécification
| Type de produit | Combinaison de protection |
| Dimensions | XXL |
| Sexe | Unisex |
| Matériau | Stratifié barrière multicouche |
| Couleur | Vert |
| Jetable | Limited-use |
| Type de taille | Élastique |
| Type de cheville | Élastique, Chaussettes attachées, Rabats de bottes |
| Type de manchette | Double, Élastique |
| Type de goulot | Capuche |
| Afficher plus |