Learn More
Ansell Gants en nitrile MICROFLEX™ 92-134
Code produit. 17818331 Tous les produits Ansell Produits
Click to view available options
Dimensions:
XS
S
M
L
XL
2XL
Conditionnement:
100 pièces
90 pièces
Code produit. 17818331
Marque: Ansell 92134110
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Gant en nitrile à usage unique, avec extrémité des doigts adhérisée
  • The MICROFLEX™ 92-134 disposable nitrile examination glove offers tactility and comfortable protection across numerous applications
  • The lightweight, soft and stretchy nitrile formulation offers a comfortable fit and feel with the tactile sensitivity needed for fine motor control
  • Designed with textured fingertips for secure handling of tools and materials
  • Testing with NA medical team
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité ASTM D6319, FDA21 CFR 177-2600, ISO 13485, ISO 18889:2019, ISO 9001
Certifications / conformité (Europe) Category III, CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009, EN 16523-1, EN 374-2 and -4, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, Medical Device Regulation (EU) 2017/745 Class I, US QSR/FDA 510(k) Medical Examination Grade
Accelerator Free No
Applications Soins de santé
AQL 1.5
Couleur Bleu
Jetable Single-use
Finition externe Bout des doigts texturé
Finger Thickness (English) 4,3 mil
Finger Thickness (Metric) 0.11 mm
Latex Free Oui
Matériau Nitrile
Palm Thickness (English) 2,8 mil
Palm Thickness (Metric) 0.07 mm
Poudré Sans poudre
Type de produit Nitrile Examination Glove
Dimensions 2XL
Stérilité Non stérile
Épaisseur (impériale) 2.8 mil
Épaisseur (métrique) 0.07 mm
FDA 510 (k) Oui
Type de manchette de gant À bord roulé
Modèle MICROFLEX 92-134 Versatility
Longueur (impériale) 9,5 in
Longueur (métrique) 24 cm